Merck
713449
Sigma-Aldrich
1-ベンジルオキシ-2-ヨードエタン
≥95.0% (GC)
別名:
ベンジル2-ヨードエチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11IO
CAS番号:
分子量:
262.09
Beilstein:
1364731
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.578
SMILES記法
ICCOCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11IO/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
InChI Key
NYACRWGQRUIHSO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
713449-VAR:
713449-BULK:
713449-1G:4548173998770