Merck
713015
Sigma-Aldrich
1-エチル-2,3-ジメチルイミダゾリウムヘキサフルオロリン酸塩
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13F6N2P
CAS番号:
分子量:
270.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.5% (HPLC)
98%
形状
solid
不純物
≤2.0% water
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C7H13N2.F6P/c1-4-9-6-5-8(3)7(9)2;1-7(2,3,4,5)6/h5-6H,4H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI Key
XLKYEJKYOZNSDQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
713015-VAR:
713015-BULK:
713015-5G:
713015-50G:
試験成績書(COA)