Merck
712884
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-インドリン-2-カルボン酸メチル
≥97.0% (HPLC)
別名:
(S)-2,3-ジヒドロ-1H-インドール-2-カルボン酸メチルエステル, (S)-インドリン-2-カルボン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11NO2
CAS番号:
分子量:
177.20
Beilstein:
5334940
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
crystals
光学活性
[α]/D 31.0±1.5°, c = 1 in chloroform
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C10H11NO2/c1-13-10(12)9-6-7-4-2-3-5-8(7)11-9/h2-5,9,11H,6H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI Key
URORFKDEPJFPOV-VIFPVBQESA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
712884-VAR:
712884-500MG:
712884-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)