Merck
712337
Sigma-Aldrich
(2R,2'R)-1,1'-ビス(6-メチル-2-ピリジニルメチル)-2,2'-ビピロリジン 四塩酸塩
96%
別名:
(R,R)-6-Me2-BPBP 四塩酸塩, 2,2'-[(2R,2'R)-[2,2'-ビピロリジン]-1,1'-ジイルビス(メチレン)]ビス[6-メチルピリジン] 四塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30N4 · 4HCl
CAS番号:
分子量:
496.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.5% (HPLC)
95.5-104.5% (AT)
96%
形状
lumps
光学活性
[α]/D +10.0±1.0°, c = 1 in H2O
SMILES記法
Cl.Cl.Cl.Cl.Cc1cccc(CN2CCC[C@@H]2[C@H]3CCCN3Cc4cccc(C)n4)n1
InChI
1S/C22H30N4.4ClH/c1-17-7-3-9-19(23-17)15-25-13-5-11-21(25)22-12-6-14-26(22)16-20-10-4-8-18(2)24-20;;;;/h3-4,7-10,21-22H,5-6,11-16H2,1-2H3;4*1H/t21-,22-;;;;/m1..../s1
InChI Key
ZWSAWWIIHCCUJE-KGRCRCTKSA-N
アプリケーション
鉄錯体の配位子。非常に高いeeでの不斉オレフィンcis-ジヒドロキシル化反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
712337-VAR:
712337-BULK:
712337-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Iron-catalyzed asymmetric olefin cis-dihydroxylation with 97% enantiomeric excess.
Ken Suzuki et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(10), 1887-1889 (2008-02-01)