Merck
711926
Sigma-Aldrich
(R)-3-アミノ-5-ヘキシン酸 塩酸塩
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
163.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥94.5% (TLC)
95%
フォーム
lumps
光学活性
[α]/D -12.0±1°, c = 1 in H2O
反応適合性
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.N[C@H](CC#C)CC(O)=O
InChI
1S/C6H9NO2.ClH/c1-2-3-5(7)4-6(8)9;/h1,5H,3-4,7H2,(H,8,9);1H/t5-;/m1./s1
InChI Key
FVKOZZHCHSRKJA-NUBCRITNSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
711926-BULK:
711926-VAR:
711926-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)