Merck
711640
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tmb-Gly-OH
≥97.0% (HPLC)
別名:
N-Fmoc-N-(2,4,6-トリメトキシベンジル)グリシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H27NO7
CAS番号:
分子量:
477.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
powder
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(OC)c(CN(CC(O)=O)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)c(OC)c1
InChI
1S/C27H27NO7/c1-32-17-12-24(33-2)22(25(13-17)34-3)14-28(15-26(29)30)27(31)35-16-23-20-10-6-4-8-18(20)19-9-5-7-11-21(19)23/h4-13,23H,14-16H2,1-3H3,(H,29,30)
InChI Key
QRIVZMBKOCDKBU-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
711640-500MG:
711640-VAR:
711640-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)