Merck
711578
Sigma-Aldrich
cis,cis-2,4-ヘキサジエン-1,6-ジオール
≥97.0% (GC)
別名:
(2Z,4Z)-ヘキサ-2,4-ジエン-1,6-ジオール, cis,cis-ムコンアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O2
CAS番号:
分子量:
114.14
Beilstein:
5726151
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
crystals
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC\C=C/C=C\CO
InChI
1S/C6H10O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4,7-8H,5-6H2/b3-1-,4-2-
InChI Key
UALGDSCLDIEGCQ-CCAGOZQPSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
711578-VAR:
711578-BULK:
711578-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)