Merck
711187
Sigma-Aldrich
5-アミノレブリン酸-13C5,15N 塩酸塩
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215N13CH213CO(13CH2)213CO2H · HCl
分子量:
173.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
97% (CP)
形状
powder
テクニック
bio NMR: suitable
mp
156 °C (dec.)
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.[15NH2][13CH2][13C](=O)[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
InChI Key
ZLHFONARZHCSET-BVNCJLROSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
711187-VAR:
711187-BULK:
711187-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniel Jericó et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 25, 207-219 (2021-08-31)
Variegate porphyria (VP) results from haploinsufficiency of protoporphyrinogen oxidase (PPOX), the seventh enzyme in the heme synthesis pathway. There is no VP model that recapitulates the clinical manifestations of acute attacks. Combined administrations of 2-allyl-2-isopropylacetamide and rifampicin in rabbits halved