Merck
710822
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-7-メチルインドール
97%
別名:
5-ブロモ-7-メチル-1H-インドール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8BrN
CAS番号:
分子量:
210.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.648
密度
1.503 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cc1cc(Br)cc2cc[nH]c12
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-4-8(10)5-7-2-3-11-9(6)7/h2-5,11H,1H3
InChI Key
HOUJSOAXJSBNRH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
710822-VAR:
710822-1G:
710822-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)