Merck
710156
Sigma-Aldrich
3-メチルフェニルアセトアルデヒドジメチルアセタール
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16O2
CAS番号:
分子量:
180.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.495
密度
0.974 g/mL at 25 °C
SMILES記法
COC(Cc1cccc(C)c1)OC
InChI
1S/C11H16O2/c1-9-5-4-6-10(7-9)8-11(12-2)13-3/h4-7,11H,8H2,1-3H3
InChI Key
YUQCSJRITDBZLT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.9 °F - closed cup
引火点(℃)
104.4 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
710156-VAR:
710156-1G:
710156-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)