Merck
710121
Sigma-Aldrich
4-フルオロフェニルアセトアルデヒド ジメチルアセタール
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13FO2
CAS番号:
分子量:
184.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.477
密度
1.074 g/mL at 25 °C
官能基
acetal
ether
fluoro
SMILES記法
COC(Cc1ccc(F)cc1)OC
InChI
1S/C10H13FO2/c1-12-10(13-2)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,10H,7H2,1-2H3
InChI Key
ICDKNFHCKJLHMN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.9 °F - closed cup
引火点(℃)
93.3 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
710121-1G:
710121-VAR:
710121-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)