Merck
710091
Sigma-Aldrich
3-(1,3-ジオキソラン-2-イル)フェニルボロン酸ピナコールエステル
別名:
2-(3-(1,3-ジオキソラン-2-イル)フェニル)-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21BO4
CAS番号:
分子量:
276.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
mp
45-50 °C
官能基
ether
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)C3OCCO3
InChI
1S/C15H21BO4/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)12-7-5-6-11(10-12)13-17-8-9-18-13/h5-7,10,13H,8-9H2,1-4H3
InChI Key
SVIZIDROXRZRQS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
710091-VAR:
710091-1G:
710091-5G:
710091-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)