Merck
709654
Sigma-Aldrich
7-ブロモ-5-メチルインドール
96%
別名:
7-ブロモ-5-メチル-1H-インドール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8BrN
CAS番号:
分子量:
210.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
liquid
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1cc(Br)c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-4-7-2-3-11-9(7)8(10)5-6/h2-5,11H,1H3
InChI Key
DCPYEEKBRKJUCY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
709654-BULK:
709654-VAR:
709654-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)