Merck
709514
Sigma-Aldrich
1-フェニル-4-ペンテン-1-イン
97%
別名:
1-フェニルペンタ-4-エン-1-イン, 5-フェニルペンタ-1-エン-4-イン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10
CAS番号:
分子量:
142.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
密度
0.934 g/mL at 25 °C
官能基
allyl
phenyl
SMILES記法
C=CCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H10/c1-2-3-5-8-11-9-6-4-7-10-11/h2,4,6-7,9-10H,1,3H2
InChI Key
XFUQCDNMEJGDIV-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
709514-VAR:
709514-BULK:
709514-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1