Merck
709433
Sigma-Aldrich
テトラヒドロフラン-d8
99.5 atom % D, anhydrous
別名:
オクタ重水素化テトラヒドロフラン, 重水素化テトラヒドロフラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4D8O
CAS番号:
分子量:
80.16
Beilstein:
111854
MDL番号:
グレード
anhydrous
同位体純度
99.5 atom % D
アッセイ
95% (CP)
不純物
<50 ppm water
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
密度
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tetrahydrofuran-d8 (THF-d8, TDF) is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses. It is an anhydrous solvent, which minimizes any interference from water peaks. It is useful in performing critical air- and moisture-sensitive NMR analysis. 1H NMR line shape analysis of the exchange rates of proton between methanol and acetic acid dissolved in THF-d8 was reported. It participates as a solvent in the synthesis of deuteriotris[bis(trimethylsilyl)amido]thorium and deuteriotris[bis(trimethylsiiyl)amido]uranium. Dynamic NMR spectroscopic study of 15N,15N′-dipentadeuterophenylformamidine (DPFA) has been studied in THF-d8.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
709433-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation and hydrogen-deuterium exchange of alkyl and hydride bis(trimethylsilyl) amido derivatives of the actinide elements.
Simpson SJ, et al.
Inorganic Chemistry, 20(9), 2991-2995 (1981)
Dynamic NMR study of the interference between cyclic proton exchange, selfassociation and hindered rotation of diphenylformamidine in tetrahydrofuran.
Meschede L, et al.
Berichte der Bunsengesellschaft fur physikalische Chemie, 92(4), 469-485 (1988)
NMR lineshape theory of superimposed intermolecular spin exchange reactions and its action to the system acetic acid/methanol/tetrahydrofuran-d8.
Limbach HH.
Journal of Magnetic Resonance, 36(3), 287-300 (1979)
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in