Merck
709026
Sigma-Aldrich
ジロジウム テトラカプロラクタマート
97%
別名:
Rh2(cap)4, テトラキス[μ-(ヘキサヒドロ-2-H-アゼピン-2-オナト-κN1,κO2)]ジロジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H40N4O4Rh2
CAS番号:
分子量:
654.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
269-274 °C (lit.)
SMILES記法
[Rh][Rh].O=C1CCCCCN1.O=C2CCCCCN2.O=C3CCCCCN3.O=C4CCCCCN4
InChI
1S/4C6H11NO.2Rh/c4*8-6-4-2-1-3-5-7-6;;/h4*1-5H2,(H,7,8);;
InChI Key
SSCZKSBMOZFVCQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジアゾ化合物の選択的カルベノイド反応のための触媒
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
709026-1G:4548173924113
709026-VAR:
709026-BULK:
709026-250MG:4548173924120
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)