Merck
708895
Sigma-Aldrich
2-アミノ-3-ニトロピリジン-5-ボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
3-ニトロ-5-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ピリジン-2-アミン, 6-アミノ-5-ニトロピリジン-3-ボロン酸ピナコールエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16BN3O4
CAS番号:
分子量:
265.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
169-174 °C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnc(N)c(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H16BN3O4/c1-10(2)11(3,4)19-12(18-10)7-5-8(15(16)17)9(13)14-6-7/h5-6H,1-4H3,(H2,13,14)
InChI Key
HXMCKJVPNJJZTO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
708895-BULK:
708895-250MG:
708895-VAR:
708895-1G:
試験成績書(COA)