Merck
708224
Sigma-Aldrich
3-クロロ-4-メチルフェノール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7ClO
CAS番号:
分子量:
142.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
48-53 °C
SMILES記法
Cc1ccc(O)cc1Cl
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4,9H,1H3
InChI Key
VQZRLBWPEHFGCD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
708224-VAR:
708224-5G:
708224-BULK:
708224-1G:
試験成績書(COA)