Merck
70796
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Fmoc-amino)-4-(2-naphthyl)butyric acid
≥95.0%
別名:
Fmoc-4-(2-naphthyl)-D-β-homoalanine, Fmoc-D-β-2-Homonal-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H25NO4
CAS番号:
分子量:
451.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥95.0%
形状
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C29H25NO4/c31-28(32)17-22(16-19-13-14-20-7-1-2-8-21(20)15-19)30-29(33)34-18-27-25-11-5-3-9-23(25)24-10-4-6-12-26(24)27/h1-15,22,27H,16-18H2,(H,30,33)(H,31,32)/t22-/m1/s1
InChI Key
LQGDRWACMZMSCD-JOCHJYFZSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70796-BULK-F:
70796-VAR-F:
70796-500MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)