Merck
707910
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-5-フルオロフェニルボロン酸MIDAエステル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10BBrFNO4
CAS番号:
分子量:
329.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
106-110 °C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cc(F)cc(Br)c2
InChI
1S/C11H10BBrFNO4/c1-15-5-10(16)18-12(19-11(17)6-15)7-2-8(13)4-9(14)3-7/h2-4H,5-6H2,1H3
InChI Key
ABRYALMIBLCOGS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
707910-1G:
707910-VAR:
707910-5G:
707910-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)