Merck
706205
Sigma-Aldrich
1-エチル-1H-ピラゾール-4-ボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
1-エチル-4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)-1H-ピラゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19BN2O2
CAS番号:
分子量:
222.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
44-49 °C
SMILES記法
CCn1cnc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H19BN2O2/c1-6-14-8-9(7-13-14)12-15-10(2,3)11(4,5)16-12/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI Key
UGCRHVPUHAXAAE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
706205-250MG:
706205-1G:
706205-BULK:
706205-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)