Merck
706124
Sigma-Aldrich
5-(ピペリジノメチル)-2-チオフェンボロン酸ピナコールエステル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H26BNO2S
CAS番号:
分子量:
307.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
64-68 °C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CN3CCCCC3)s2
InChI
1S/C16H26BNO2S/c1-15(2)16(3,4)20-17(19-15)14-9-8-13(21-14)12-18-10-6-5-7-11-18/h8-9H,5-7,10-12H2,1-4H3
InChI Key
KDPVLCCGXRCQCV-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
706124-BULK:
706124-1G:
706124-VAR:
706124-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)