Merck
704733
Sigma-Aldrich
tert-ブチルエチルエーテル-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(13CH3)313CO13CH213CH3
CAS番号:
分子量:
108.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
形状
liquid
bp
72-73 °C
密度
0.793 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[13CH3][13CH2]O[13C]([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
NUMQCACRALPSHD-IDEBNGHGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)