Merck
704547
Sigma-Aldrich
5-ホルミル-2-フランボロン酸MIDAエステル
97% (H-NMR)
別名:
5-(6-メチル-4,8-ジオキソ-1,3,6,2-ジオキサザボロカン-2-イル)フラン-2-カルバルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10BNO6
CAS番号:
分子量:
251.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97% (H-NMR)
形状
solid
mp
238-240 °C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C10H10BNO6/c1-12-4-9(14)17-11(18-10(15)5-12)8-3-2-7(6-13)16-8/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI Key
TXJROHJTTRUYBQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
704547-BULK:
704547-VAR:
704547-1G:
704547-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)