Merck
704318
Sigma-Aldrich
4,4'-ビフェニルジボロン酸ビス(ネオペンチル)エステル
97%
別名:
4,4'-ビス-(5,5-ジメチル-[1,3,2]ジオキサボリナン-2-イル)-ビフェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H28B2O4
CAS番号:
分子量:
378.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
powder
mp
241-245 °C
SMILES記法
CC1(C)COB(OC1)c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)B4OCC(C)(C)CO4
InChI
1S/C22H28B2O4/c1-21(2)13-25-23(26-14-21)19-9-5-17(6-10-19)18-7-11-20(12-8-18)24-27-15-22(3,4)16-28-24/h5-12H,13-16H2,1-4H3
InChI Key
NJXUWONHNYJPMY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
704318-BULK:
704318-1G:
704318-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
オリゴチオフェンおよびポリチオフェンの合成とその単結晶を用いた電子デバイスについて解説します。