Merck
703338
Sigma-Aldrich
4-(ブロモアセチル)-5-メチル-3-フェニルイソオキサゾール
97%
別名:
2-ブロモ-1-(5-メチル-3-フェニルイソオキサゾール-4-イル)エタノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10BrNO2
CAS番号:
分子量:
280.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
46-50 °C
SMILES記法
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C(=O)CBr
InChI
1S/C12H10BrNO2/c1-8-11(10(15)7-13)12(14-16-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI Key
QKOOGOQWNSWJFQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
703338-1G:
703338-BULK:
703338-VAR:
試験成績書(COA)