Merck
703311
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4-(5,6,7,8-テトラヒドロ-2-ナフチル)チアゾール
97%
別名:
4-(1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-6-イル)チアゾール-2-アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14N2S
CAS番号:
分子量:
230.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
105-110 °C
SMILES記法
Nc1nc(cs1)-c2ccc3CCCCc3c2
InChI
1S/C13H14N2S/c14-13-15-12(8-16-13)11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h5-8H,1-4H2,(H2,14,15)
InChI Key
XCDNQJNJCJJQEC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
703311-5G:
703311-BULK:
703311-1G:
703311-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)