Merck
702919
Sigma-Aldrich
4-(2-プロピニルカルバモイル)フェニルボロン酸ピナコールエステル
別名:
N-(2-プロピニル)-4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ベンズアミド, [4-(プロパ-2-イルアミン-1-カルボニル)フェニル]ボロン酸ピナコールエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20BNO3
CAS番号:
分子量:
285.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)NCC#C
InChI
1S/C16H20BNO3/c1-6-11-18-14(19)12-7-9-13(10-8-12)17-20-15(2,3)16(4,5)21-17/h1,7-10H,11H2,2-5H3,(H,18,19)
InChI Key
BUZIZNWTLHGQQO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)