Merck
702811
Sigma-Aldrich
酸化インジウム被覆PET
surface resistivity 60-100 Ω/sq, slide
別名:
IO-PET, テレフタル酸ポリエチレン膜、酸化インジウム被覆
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
In2O3
分子量:
277.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
表面抵抗
60-100 Ω/sq
L × W ×厚み
150 mm × 150 mm × 0.2 mm
SMILES記法
O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.3O
InChI Key
SHTGRZNPWBITMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
702811-VAR:
702811-BULK:
702811-10PAK:
702811-5PAK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)