Merck
702749
Sigma-Aldrich
クロロ[ジフェニル(o-トリル)ホスフィン]金(I)
97%
別名:
ジフェニル(o-トリル)ホスフィン金(I)クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H17AuClP
CAS番号:
分子量:
508.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
194-197 °C
SMILES記法
Cl[Au].Cc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17P.Au.ClH/c1-16-10-8-9-15-19(16)20(17-11-4-2-5-12-17)18-13-6-3-7-14-18;;/h2-15H,1H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI Key
AIYRJPLSTPNKEA-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
702749-1G:
702749-BULK:
702749-VAR:
702749-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)