Merck
702382
Sigma-Aldrich
6-(1-ピペリジニル)ピリジン-3-カルボン酸
95%
別名:
6-(ピペリジノ)ニコチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14N2O2
CAS番号:
分子量:
206.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
209-213 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(nc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C11H14N2O2/c14-11(15)9-4-5-10(12-8-9)13-6-2-1-3-7-13/h4-5,8H,1-3,6-7H2,(H,14,15)
InChI Key
QLPWWMSKVYYSEY-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
702382-1G:
702382-BULK:
702382-VAR:
702382-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)