Merck
702234
Sigma-Aldrich
リチウム-6Li 硝酸塩
95 atom % 6Li, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
6LiNO3
CAS番号:
分子量:
68.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % 6Li
アッセイ
98% (CP)
形状
powder
mp
264 °C (lit.)
質量シフト
M-1
SMILES記法
[6Li+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i1-1;
InChI Key
IIPYXGDZVMZOAP-ULWFUOSBSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
702234-VAR:
702234-BULK:
試験成績書(COA)