Merck
701831
Sigma-Aldrich
trans-1-プロペニルボロン酸 MIDA エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12BNO4
CAS番号:
分子量:
197.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
117-122 °C
SMILES記法
C\C=C\B1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C8H12BNO4/c1-3-4-9-13-7(11)5-10(2)6-8(12)14-9/h3-4H,5-6H2,1-2H3/b4-3+
InChI Key
PKQGENZEEBZVIL-ONEGZZNKSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 逐次分子内マイケル付加/アルケン移動
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)