Merck
701564
Sigma-Aldrich
(S)-[2,2′-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1′-ビナフチル]ジクロロルテニウム
95%
別名:
(S)-BINAP ジクロロルテニウム錯体, (S)-[1,1′-ビナフタレン]-2,2′-ジイルビス[ジフェニルホスフィン]ルテニウム錯体, [(1S)-[1,1′-ビナフタレン]-2,2′-ジイルビス[ジフェニルホスフィン-κP]]ジクロロ-ルテニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H32Cl2P2Ru
CAS番号:
分子量:
794.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
mp
>300 °C
InChI
1S/C44H32P2.2ClH.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;;;/h1-32H;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
YEKBVMDAGDTOQB-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
701564-BULK:
701564-250MG:
701564-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2