Merck
701165
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-4-ヒドロキシ-5-メトキシベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6BrNO2
CAS番号:
分子量:
228.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
143-146 °C
官能基
bromo
nitrile
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(cc(Br)c1O)C#N
InChI
1S/C8H6BrNO2/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-3,11H,1H3
InChI Key
FHXLXRNDUJYBEQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
701165-BULK:
701165-VAR:
701165-5G:4548173965222
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)