Merck
701106
Sigma-Aldrich
2-ベンゾフラニルボロン酸 MIDA エステル
97%
別名:
2-(ベンゾフラン-2-イル)-6-メチル-1,3,6,2-ジオキサザボロカン-4,8-ジオン, 2-ベンゾフランボロン酸 MIDA エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12BNO5
CAS番号:
分子量:
273.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
powder
mp
198-202 °C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cc3ccccc3o2
InChI
1S/C13H12BNO5/c1-15-7-12(16)19-14(20-13(17)8-15)11-6-9-4-2-3-5-10(9)18-11/h2-6H,7-8H2,1H3
InChI Key
ASPDKYQZQMDSKZ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David M Knapp et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6961-6963 (2009-05-02)
Many boronic acids, including 2-heterocyclic, vinyl, and cyclopropyl derivatives, are inherently unstable, which can limit their benchtop storage and/or efficient cross-coupling. We herein report the first general solution to this problem: in situ slow release of unstable boronic acids from