Merck
701033
Sigma-Aldrich
2-アミノ-3,5-ジフルオロ-4-(トリフルオロメチル)ピリジン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3F5N2
CAS番号:
分子量:
198.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.463
密度
1.524 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Nc1ncc(F)c(c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F5N2/c7-2-1-13-5(12)4(8)3(2)6(9,10)11/h1H,(H2,12,13)
InChI Key
WCQXOZYOPSARGE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
701033-250MG:
701033-VAR:
701033-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)