Merck
700983
Sigma-Aldrich
3-フルオロ-4-メトキシベンゼンスルホニル クロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6ClFO3S
CAS番号:
分子量:
224.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
77-81 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
COc1ccc(cc1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6ClFO3S/c1-12-7-3-2-5(4-6(7)9)13(8,10)11/h2-4H,1H3
InChI Key
QIVDOYCKCLEKPL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
700983-BULK:
700983-VAR:
700983-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)