Merck
700975
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-4,6-ジフルオロピリミジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4HBrF2N2
CAS番号:
分子量:
194.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
mp
74-80 °C
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Fc1ncnc(F)c1Br
InChI
1S/C4HBrF2N2/c5-2-3(6)8-1-9-4(2)7/h1H
InChI Key
XIBSHDQUWTUSAI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
700975-250MG:
700975-BULK:
700975-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)