Merck
700797
Sigma-Aldrich
(R)-SIPHOS
97%
別名:
(11aR)-(+)-10,11,12,13-テトラヒドロジインデノ[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]ジオキサホスホシン-5-ジメチルアミン, N-ジメチル-[(R)-1,1'-スピロビインダン-7,7'-ジイル]ホスホラミダイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20NO2P
CAS番号:
分子量:
325.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
powder
光学活性
[α]22/D +480°, c = 1 in chloroform
mp
92-96 °C
保管温度
−20°C
InChI
1S/C19H20NO2P/c1-20(2)23-21-15-7-3-5-13-9-11-19(17(13)15)12-10-14-6-4-8-16(22-23)18(14)19/h3-8H,9-12H2,1-2H3
InChI Key
RIDZEECIONITMW-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
700797-VAR:
700797-BULK:
700797-50MG:
700797-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)