Merck
699934
Sigma-Aldrich
3-(4-ブロモフェニル)-5-メチルイソオキサゾール-4-カルボキシアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8BrNO2
CAS番号:
分子量:
266.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
102-107 °C
官能基
aldehyde
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1onc(-c2ccc(Br)cc2)c1C=O
InChI
1S/C11H8BrNO2/c1-7-10(6-14)11(13-15-7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-6H,1H3
InChI Key
YQMIITZUGLDSDU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
699934-VAR:
699934-BULK:
699934-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)