Merck
699756
Sigma-Aldrich
1(p-トルエンスルホニル)ピロール-2-ボロン酸 ピナコール エステル
97%
別名:
2-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)-1-(p-トルエンスルホニル)-1H-ピロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H22BNO4S
CAS番号:
分子量:
347.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
mp
129-134 °C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cccc2B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)