Merck
699683
Sigma-Aldrich
5-メチル-3-フェニルイソオキザゾール-4-カルボキシアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9NO2
CAS番号:
分子量:
187.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
51-54 °C
官能基
aldehyde
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C=O
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-10(7-13)11(12-14-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3
InChI Key
SMSBKEHQYUYAHK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
699683-1G:
699683-BULK:
699683-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)