Merck
697826
Sigma-Aldrich
(R,R)-o-トリル-DIPAMP
95%
別名:
(R,R)-1,2-エタンジイルビス[(2-メチルフェニル)フェニルホスフィン], (R,R)-1,2-ビス[(o-トリル)(フェニルホスフィノ)]エタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H28P2
分子量:
426.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
powder
光学活性
[α]22/D −50.0, c = 1 in chloroform
mp
87-91 °C
SMILES記法
Cc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3C)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-23-13-9-11-19-27(23)29(25-15-5-3-6-16-25)21-22-30(26-17-7-4-8-18-26)28-20-12-10-14-24(28)2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t29-,30-/m1/s1
InChI Key
RCMMGTSPHFJVET-LOYHVIPDSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
697826-100MG:
697826-500MG:
697826-VAR:
697826-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)