Merck
697656
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenylsulfur pentafluoride
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4SF5
CAS番号:
分子量:
249.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.477 (lit.)
bp
106 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.662 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C6H4F5NO2S/c7-15(8,9,10,11)6-3-1-2-5(4-6)12(13)14/h1-4H
InChI Key
FSTNQYCPXJMFMT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
697656-BULK:
697656-VAR:
697656-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)