Merck
697311
Sigma-Aldrich
クロロプロピルボロン酸 MIDA エステル
97%
別名:
クロロプロピルボロン酸 メチルイミノ二酢酸 無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12BNO4
CAS番号:
分子量:
197.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
183-193 °C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CC2
InChI
1S/C8H12BNO4/c1-10-4-7(11)13-9(6-2-3-6)14-8(12)5-10/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
LLXFTRDFBQZFSN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
697311-5G:
697311-BULK:
697311-250G:
697311-VAR:
697311-1G:
試験成績書(COA)