Merck
696218
Sigma-Aldrich
4-クロロ-7-アザインドール
97%
別名:
4-クロロ-1H-ピロロ-[2,3-b]ピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5ClN2
CAS番号:
分子量:
152.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
176-181 °C
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1ccnc2[nH]ccc12
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-6-2-4-10-7-5(6)1-3-9-7/h1-4H,(H,9,10)
InChI Key
HNTZVGMWXCFCTA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
696218-BULK:
696218-VAR:
696218-1G:
696218-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pavel Štarha et al.
PloS one, 10(8), e0136338-e0136338 (2015-08-27)
The cis-[PtCl2(naza)2] complexes (1-3) containing monosubstituted 7-azaindole halogeno-derivatives (naza), showed significantly higher activity than cisplatin towards ovarian carcinoma A2780, its cisplatin-resistant variant A2780R, osteosarcoma HOS, breast carcinoma MCF7 and cervix carcinoma HeLa cell lines, with the IC50 values of 3.8