Merck
695793
Sigma-Aldrich
エチル 4-(4-ベンジルオキシフェニル)-2,4-ジオキソブタノアート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H18O5
CAS番号:
分子量:
326.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
123-128 °C
SMILES記法
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C19H18O5/c1-2-23-19(22)18(21)12-17(20)15-8-10-16(11-9-15)24-13-14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,2,12-13H2,1H3
InChI Key
BTUJZIGPAGODTR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
695793-5G:
695793-1G:
695793-VAR:
695793-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)