Merck
695378
Sigma-Aldrich
4-(4-フルオロフェノキシ)フェノール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9FO2
CAS番号:
分子量:
204.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
94-98 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C12H9FO2/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,14H
InChI Key
KIVFDFJTCRMULF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
695378-BULK:
695378-VAR:
695378-25G:
695378-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)