Merck
695181
Sigma-Aldrich
ビス(2,2-ジメチルプロパノアト)(4-メチルフェニル)ビス[トリス[4-(トリフルオロメチル)フェニル]ホスフィン]ロジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C59H49F18O4P2Rh
CAS番号:
分子量:
1328.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
形状
powder
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
204-206 °C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)[Rh](OC(=O)C(C)(C)C)OC(=O)C(C)(C)C.FC(F)(F)c2ccc(cc2)P(c3ccc(cc3)C(F)(F)F)c4ccc(cc4)C(F)(F)F.FC(F)(F)c5ccc(cc5)P(c6ccc(cc6)C(F)(F)F)c7ccc(cc7)C(F)(F)F
InChI
1S/2C21H12F9P.C7H7.2C5H10O2.Rh/c2*22-19(23,24)13-1-7-16(8-2-13)31(17-9-3-14(4-10-17)20(25,26)27)18-11-5-15(6-12-18)21(28,29)30;1-7-5-3-2-4-6-7;2*1-5(2,3)4(6)7;/h2*1-12H;3-6H,1H3;2*1-3H3,(H,6,7);/q;;;;;+2/p-2
InChI Key
XAQKQHIYPBKBNW-UHFFFAOYSA-L
詳細
無保護インド-ルおよびピロリジンのC-アリ-ル化に利用できる極めて選択性の高い触媒
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
695181-BULK:
695181-VAR:
695181-500MG:
695181-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)